Learn More
Ethylparaben, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428526
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16428526 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0934
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylparaben
Forma fisica Solid
CAS 120-47-8
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Ethyl parahydroxybenzoate Ethyl 4-hydroxybenzoate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.17
Percent Purity 98.23%
Grado Research
Research purposes only