Learn More
(Ethylthio)acetone, 95%
Codice prodotto. 11376806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11376806 5 g 5g
11386806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11376806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04142.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20996-62-7 | C5H10OS | 118.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20996-62-7
Formula molecolare C5H10OS
Molecular Weight (g/mol) 118.194
Numero MDL MFCD00026976
InChI Key ZKDXKBIOEVBFGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88750
IUPAC Name 1-ethylsulfanylpropan-2-one
SMILES CCSCC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico (Ethylthio)acetone
Punti di ebollizione 170°C to 172°C
Punto d'infiammabilità 52°C (125°F)
Indice di rifrazione 1.472
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1740830
Sinonimo ethylthio acetone, 2-propanone, 1-ethylthio, 1-ethylthio acetone, ethyl 2-oxopropyl sulfide, 1-ethylthio-2-propanone, 2-propanone,1-ethylthio, 1-ethylsulfanyl propan-2-one, thioethoxy acetone, acmc-1cazk, ch3coch2sch2ch3
Peso formulazione 118.2
Percent Purity 95%