Learn More
(Ethylthio)trimethylsilane, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10347711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10347711 1 g Bottiglia in vetro 1g
10153251 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10347711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 345000010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5573-62-6 | Molecular Formula: C5H14SSi | Molecular Weight: 134.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5573-62-6
Formula molecolare C5H14SSi
Molecular Weight (g/mol) 134.31
Numero MDL MFCD00042890
InChI Key HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylthio trimethylsilane, ethylthiotrimethylsilane, ethylthio trimethylsilane, technical grade, acmc-20aplk, trimethyl ethylthio silane, ethyl thio trimethylsilane, ethyl trimethylsilyl sulfide, trimethylsilyl ethyl sulfide, ethylsulfanyl trimethylsilane, ethylsulfanyl trimethyl silane
PubChem CID 2733426
IUPAC Name ethylsulfanyl(trimethyl)silane
SMILES CCS[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (Ethylthio)trimethylsilane
Nota nome 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 69°C to 70°C (100.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5SSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.451
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.83
Peso formulazione 134.3
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Ethylthio)trimethylsilane, tech.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.