Learn More
Ethyltrichlorosilane, 99%, AcroSeal™, ACROS Organics™
Codice prodotto. 11935841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11935841 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11935841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 115-21-9
Formula molecolare C2H5Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 163.497
InChI Key ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyltrichlorosilane, trichloro ethyl silane, trichloroethylsilicane, silane, trichloroethyl, ethyl silicon trichloride, trichloroethylsilicon, silicane, trichloroethyl, ethyl trichlorosilane, silane, ethyltrichloro, c2h5sicl3
PubChem CID 8260
IUPAC Name trichloro(ethyl)silane
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyltrichlorosilane
Nota nome 95%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2380g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H5C2SiCl3
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Quantità 1 L
Peso formulazione 163.51
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid