Learn More
Ethylurea, 98%
Codice prodotto. 15453257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453257 25 g 25g
11446956 100 g 100g
11456956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15453257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24040.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 625-52-5 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
N-Ethyl urea, is a versatile building block, that can be used in organic synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, as nitrogen and carbonyl source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Ethyl urea, is a versatile building block, that can be used in organic synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds, as nitrogen and carbonyl source.
Solubility
Soluble in methanol (25 mg/ml), and water (100 mg/ml).
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-52-5
Formula molecolare C3H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00007953
InChI Key RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethylurea, n-ethylurea, urea, ethyl, urea, 1-ethyl, polyurethane, urea, n-ethyl, ethyl urea, pellethane, athylisoharnstoff
PubChem CID 12254
IUPAC Name ethylurea
SMILES CCNC(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylurea
Punto di fusione 88°C to 94°C
Quantità 25 g
Beilstein 1740512
Informazioni di solubilità Soluble in methanol (25mg/ml),and water (100mg/ml).
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylurea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylurea