Learn More
Ethylvanillin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478526
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16478526 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0940
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylvanillin
CAS 121-32-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM)
SMILES O=CC1=CC=C(O)C(OCC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.17
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only