Learn More
Ethylxanthic acid potassium salt, 97+%
Codice prodotto. 10568702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10568702 25 g Bottiglia in vetro 25g
10301591 100 g Bottiglia in vetro 100g
10042933 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10568702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410500250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 140-89-6 | C3H5KOS2 | 160.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-89-6
Formula molecolare C3H5KOS2
Molecular Weight (g/mol) 160.29
Numero MDL MFCD00004931
InChI Key JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
PubChem CID 2735045
IUPAC Name potassium;ethoxymethanedithioate
SMILES [K+].CCOC([S-])=S
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylxanthic acid potassium salt
Punto di fusione 209°C to 214°C
Colore Yellow
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2OC(S)SK
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 7813
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 160.3
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylxanthic acid potassium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.