Learn More
Ethynyl Estradiol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458176
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458176 100 mg 100mg
16432066 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16458176 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0216
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol;Ethynylestradiol) is an orally bio-active estrogen used in almost all modern formulations of combined oral contraceptive pills.
Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol
Specifica
Materiale o nome chimico Ethynyl Estradiol
CAS 57-63-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 17α-Ethynylestradiol Ethynylestradiol
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (843.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 296.4
Peso formulazione 296.4
Percent Purity 99.28%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only