Learn More
Ethynylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30377593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377593 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377593 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE93215010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethynylbenzene
CAS 536-74-3
Formula molecolare C8 H6
Quantità 10 g
Sinonimo Ethynylbenzene, Benzene, ethynyl- (8CI, 9CI, ACI), Ethynylbenzene (ACI), 1-Ethynylbenzene, 1-Phenylethyne, Ethyne, phenyl-, NSC 4957, Phenylacetylene, Phenylethyne
InChI Formula InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
SMILES C#Cc1ccccc1
IUPAC Name ethynylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Peso formulazione 102.047