Learn More
Ethynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10755022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10755022
Marca: Thermo Scientific Acros 439121000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4301-14-8 | C2HBrMg | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4301-14-8, 109-99-9
Formula molecolare C2HBrMg
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Numero MDL MFCD00075342
InChI Key HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo ethynylmagnesium bromide, bromo ethynyl magnesium, ethynylmagnesium bromide solution, ethinylmagnesium bromide, ethynyl magnesiumbromide, pubchem18180, ethynyl-magnesium bromide, ethinyl magnesium bromide, ethynyl magnesium bromide, hugjuypsxulvqq-uhfffaoysa-m, grignard reagent
PubChem CID 4071243
IUPAC Name bromo(ethynyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethynylmagnesium bromide
Colore Colorless to Gray
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula lineare CHCMgBr
Punto d'infiammabilità −17°C
Peso formulazione 129.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.94
Densità 0.9400g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.