Learn More
Ethynyltrimethylsilane, TRC
Codice prodotto. 30381864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381864 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381864 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9326405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethynyltrimethylsilane
CAS 1066-54-2
Formula molecolare C5H10Si
Quantità 5 g
Sinonimo Trimethylsilylacetylene, (Trimethylsilanyl)acetylene, (Trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)ethyne, 1-(Trimethylsilyl)acetylene, 1-Trimethylsilylethyne, 2,2-Dimethyl-2-sila-3-butyne, Acetylenyltrimethylsilane, Ethynyltrimethylsilane, Trimethylethynylsilane, Trimethylsilanylethyne
InChI Formula InChI=1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
SMILES C[Si](C)(C)C#C
IUPAC Name ethynyl(trimethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 98.22
Peso formulazione 98.0552