Learn More
Tocris Bioscience™ Eticlopride hydrochloride
Descrizione
Eticlopride hydrochloride is a selective dopamine D2/D3 receptor antagonist (Ki values are 0.50 and 0.16 nM respectively). Antipsychotic.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-5-ethyl-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-6-hydroxy-2-methoxy-benzamide hydrochloride |
| CAS | 97612-24-3 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 50 mg |
| Solubilità | Soluble to 100mM in water |
| Formula molecolare | C17H25ClN2O3.HCl |
| Peso formulazione | Observed MW: 377.31 |
For Research Use Only