Learn More
Etifenin, Mikromol
Descrizione
Etifenin, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Etifenin |
| CAS | 63245-28-3 |
| Nomi componenti o analita | Etifenin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H22 N2 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | N-(Carboxymethyl)-N-[2-[(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]glycine, Diethyl-HIDA, EHIDA, Etifenin, N-(2,6-Diethylacetanilide)iminodiacetic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H22N2O5/c1-3-11-6-5-7-12(4-2)16(11)17-13(19)8-18(9-14(20)21)10-15(22)23/h5-7H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCc1cccc(CC)c1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Vedi altri risultati |