missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Etilefrine Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Etilefrine hydrochloride |
| CAS | 943-17-9 |
| Nomi componenti o analita | Etilefrine hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H15 N O2 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, Apocretin, Circupon, Effontil, Effortil, Effortilvet, Ethyl adrianol, Ethylephrine hydrochloride, Eti-Puren, Etilefrine hydrochloride, Funasol, Kertasin, Phetanol, Pulsamin, Tonus-Forte, Updormin, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-ethylaminoethane hydrochloride, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, dl-Effortil hydrochloride, dl-Ethylphenylephrine hydrochloride, dl-Etilefrin hydrochloride, dl-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[(ethylamino)methyl]-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (+/-)-Ethylphenylephrine hydrochloride, (+/-)-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, alpha-[(Ethylamino)methyl]-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?