missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etilefrine Hydrochloride, Mikromol™

Codice prodotto. 18093250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18093250 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18093250 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0035.000250

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Etilefrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Etilefrine hydrochloride
CAS 943-17-9
Nomi componenti o analita Etilefrine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H15 N O2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, Apocretin, Circupon, Effontil, Effortil, Effortilvet, Ethyl adrianol, Ethylephrine hydrochloride, Eti-Puren, Etilefrine hydrochloride, Funasol, Kertasin, Phetanol, Pulsamin, Tonus-Forte, Updormin, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-ethylaminoethane hydrochloride, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, dl-Effortil hydrochloride, dl-Ethylphenylephrine hydrochloride, dl-Etilefrin hydrochloride, dl-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[(ethylamino)methyl]-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (+/-)-Ethylphenylephrine hydrochloride, (+/-)-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, alpha-[(Ethylamino)methyl]-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1
IUPAC Name 3-[2-(ethylamino)-1-hydroxyethyl]phenol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 217.69
Quantità 250 mg
Peso formulazione 217.087 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.