Learn More
Etofibrate, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Etofibrate |
| CAS | 31637-97-5 |
| Nomi componenti o analita | Etofibrate |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C18H18ClNO5 |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)OCCOC(=O)c2cccnc2 |
| IUPAC Name | 2-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxyethyl pyridine-3-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 363.79 |
| Vedi altri risultati |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?