Learn More
Etofibrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488298
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16488298 10 mg -
16463776 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488298 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0127
MedChemExpress Etofibrate is the ethandiol-1,2 diester of the nicotinic and clofibric acids. Etofibrate has been shown to be a potent hypolipidemic agent in animal and human.
Etofibrate is the ethandiol-1,2 diester of the nicotinic and clofibric acids. Etofibrate has been shown to be a potent hypolipidemic agent in animal and human.
Specifica
Materiale o nome chimico Etofibrate
CAS 31637-97-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H18ClNO5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.88 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)OCCOC(C(C)(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 363.79
Peso formulazione 363.79
Percent Purity 99.24%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only