missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Agonist at GABAA receptors containing β³ subunits
- Molecular Weight: 244.29 Da
- Purity: >98%
- Anaesthetic and amnesic properties
- Form: Solid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% Etomidate |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | GABAA Receptors (β3 subunits) |
| Quantità | 10 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Functional studies, GABAA receptor research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?