Learn More
Etomidate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478338
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 16478338
Marca: Medchem Express HYB0100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.
Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.
Specifica
Materiale o nome chimico Etomidate
CAS 33125-97-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H16N2O2
Quantità 10 mg
Sinonimo R 16659
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM)
SMILES O=C(C1=CN=CN1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C)OCC
Molecular Weight (g/mol) 244.29
Peso formulazione 244.29
Percent Purity 98.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.