Learn More
MedChemExpress Etoposide
Codice prodotto. 16411096
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411096 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411096 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY13629
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Etoposide (VP-16; VP-16-213) is an anti-cancer chemotherapy agent. Etoposide inhibits topoisomerase II, thus stopping DNA replication. Etoposide induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 588.56 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 33419-42-0
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.26 mM)
Sinonimo VP-16∣ VP-16-213
Bersaglio Topoisomerase∣Autophagy∣Mitophagy∣Bacterial∣Apoptosis∣Antibiotic
Quantità 200 mg