Learn More
Etoposide, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11496321 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496321 100 mg 100mg
11486321 25 mg -
11406331 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496321 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219391880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    255.15€ / 100mg
    Risparmia 12.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Identificatori chimici
CAS 33419-42-0
Formula molecolare C29H32O13
Molecular Weight (g/mol) 588.56
Numero MDL MFCD00869325,MFCD00869325
InChI Key VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Sinonimo vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
PubChem CID 50936917
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Etoposide
Colore White
Quantità 100 mg
IUPAC Name (9R)-5-[[(2R,6R,7R,8R)-7,8-dihydroxy-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy]-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[6,5-f][1,3]benzodioxol-8-one
Peso formulazione 588.6
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Etoposide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: etoposide