Learn More
Etravirine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17302501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17302501 500 mg 500mg
17392491 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17302501 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 468725000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 269055-15-4
Formula molecolare C20H15BrN6O
Molecular Weight (g/mol) 435.29
Numero MDL MFCD09837879
InChI Key PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
IUPAC Name 4-({6-amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]pyrimidin-4-yl}oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Specifications
Materiale o nome chimico Etravirine
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow to Beige
Punto di fusione 262°C to 265°C
Solubilità Insoluble in water
Quantità 500 mg
Peso formulazione 435.28