Learn More
Etravirine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17392491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17392491 100 mg 100mg
17302501 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17392491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468721000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 269055-15-4
Formula molecolare C20H15BrN6O
Molecular Weight (g/mol) 435.29
Numero MDL MFCD09837879
InChI Key PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
IUPAC Name 4-({6-amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]pyrimidin-4-yl}oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Etravirine
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow to Beige
Punto di fusione 262°C to 265°C
Solubilità Insoluble in water
Quantità 100 mg
Peso formulazione 435.28
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Etravirine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Etravirine