missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ETV5 Mouse anti-Human, Clone: 2A4A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | ETV5 |
---|---|
Clone | 2A4A4 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808745
|
Proteintech
66657-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898735
|
Proteintech
66657-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ETS variant 5,transcription factor of the ETS family,divergent member of the winged helix-turn-helix superfamily,expressed in brain,placenta and other tissues involved in development. Tissue specificity: Ubiquitous. ERM is expressed in Sertoli cells and spermatogonial stem cells (SSCs). Studies on knockout mice have shown that it is required for SSC self-renewal but not differentiation, thus affected mice exhibit progressive germ cell depletion.Specifica
ETV5 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ERM, Ets related protein ERM, ETS translocation variant 5, ets variant 5, ETV5 | |
ETV5 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2A4A4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P41161 | |
2119 | |
ETV5 Fusion Protein Ag3708 | |
Primary | |
-20°C | |
ETV5 |