Learn More
ETV6/Tel Antibody (SR1935), R&D Systems™
Codice prodotto. 18613064 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613064 50 μg 50µL
18699974 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18613064 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32235550ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
ETV6/Tel Monoclonal specifically detects ETV6/Tel in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ETV6/Tel
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1935
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene ETS translocation variant 6, ets variant 6, ets variant gene 6 (TEL oncogene), ETS-related protein Tel1, Tel, TEL/ABL, TEL1, TELTEL1 oncogene, transcription factor ETV6
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human ETV6/Tel (Uniprot #: P41212)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2120
Target Species Human
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus