Learn More
Eppendorf™ Research™ plus EU-IVD Single Channel Variable Volume Pipette
The ultra light Eppendorf Research plus pipette meets the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.
276.42€ - 295.17€
Specifica
Certificazione/Conformità EU-IVD
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Numero di canali 1
Product Line Research™ Plus™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10234204
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3120000062
100 to 1000 μL Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10724165
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3120000020
0.5 to 10 μL Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10214064
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3120000070
0.5 to 5 mL Purple Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10765675
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3120000054
20 to 200 μL Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10224204
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3120000046
10 to 100 μL Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10214204
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3120000038
2 to 20 μL Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10112444
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3120000097
2 to 20 μL Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The ultra light Eppendorf Research plus pipette meets the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.
  • Air-displacement pipette for accurate pipetting of aqueous solutions
  • Feel the difference in weight and pipetting forces: the ultra light mechanical pipette is designed according to the strict criteria of the Eppendorf PhysioCare Concept and limits the strain on your hand and arm
  • Spring loaded tip cone (not available for 5 mL and 10 mL pipettes) for minimal tip attachment forces helps to reduce stress
  • Low tip ejection force of Eppendorf Research plus can be as low as 3.6 N
  • Adjust your pipette in seconds for better accuracy when pipetting various difficult liquids like ethanol or even when pipetting at high altitudes. Return to factory adjustment without calibration
  • Autoclave the entire pipette or only the lower part according to your needs to ensure contamination-free operation
Specifica
Specifica
EU-IVD
Reusable
Research™ Plus™
Autoclavable
1
Forward pipetting, Reverse pipetting, Removal of supernatants, Sample mixing, Phase extraction, Volume determination, Filling of plates, gels, and reaction vessels