Learn More
Eugenol, TRC
Codice prodotto. 30136616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136616 100 g 100g
30132755 10 g 10g
17942905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136616 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE938640100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-53-0
Formula molecolare C10 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Sinonimo Eugenol, 2-Methoxy-4-(prop-2-enyl)phenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy- (8CI), 1-Allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene, 2-Hydroxy-5-allylanisole, 2-Methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-(2'-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-[2-allyl]phenol, 2-Methoxy-4-allylphenol, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propene, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propene, 4-Allenylguaiacol, 4-Allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyallylbenzene, AQUI-S 20E, Allylguaiacol, Bioxeda, Caryophyllic acid, Dentogum, Eugenic acid, NSC 209525, NSC 8895, p-Allylguaiacol, p-Eugenol
IUPAC Name 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol
SMILES COc1cc(CC=C)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Eugenol
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Peso formulazione 164.0837