Learn More
Eupatorin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Eupatorin |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 344.0896 |