Learn More
Standard Color Solution Y, Yellow, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11894232 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11894232 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11894232 Fornitore Reagecon N. del fornitore EP706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.80€
    147.93€ / 125mL
    Risparmia 158.87€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used to calibrate, control, qualify and validate color measurement instruments. Standard Color Solution Y, Yellow, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use colorimetric solution produced in accordance with Eu. Ph. Chap 2 from a precise combination of Primary Color Solutions.
Ready-to-use colorimetric standard presented in a high-quality, tamper-evident bottle. EP Standard Color Solutions are prepared from the EP Primary Color Solutions (yellow, red and blue) and can be used to prepare EP Reference Color Solutions.
  • Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 2 guidelines
  • Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
  • Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
  • Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 standards
  • Color Standard Y = 2.4 Yellow + 0.6 Red + 7.0 Hydrochloric Acid (10g HCl/L)
Specifica
Descrizione European Pharmacopoeia Standard Color Solution Y
Imballaggio Tamper evident
Certificato di analisi Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0
Nomi componenti o analita Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
Forma fisica Liquid
Colore Yellow
Elemento Iron Chloride, Cobalt Chloride, Hydrochloric Acid
Quantità 125 mL
Grado Eu. Ph. Chapter 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • STANDARD SOLUTION Y (YELLOW)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%, iron trichloride,cobalt dichloride