Learn More
Europium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11361228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11361228 25 x 25 mm 25mm
11375749 50 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010175.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-53-1 | Eu | 151.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-53-1
Formula molecolare Eu
Molecular Weight (g/mol) 151.96
Numero MDL MFCD00010992
InChI Key OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC Name europium
SMILES [Eu]
Specifica
Materiale o nome chimico Europium foil
Colore Gray
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) thick
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈0.82g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3208
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Europium foil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P422-Conservare sotto .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..