Learn More
Europium foil, 1.0mm (0.04 in.) thick, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11351228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
Imballaggio:
Mylar
Dimensione della confezione:
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11351228 25 x 25 mm Mylar 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11351228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010174.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Europium foil
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-53-1
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar
Peso ≈3.3g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Formula molecolare Eu
Numero MDL MFCD00010992
Numero UN UN3208
Sinonimo europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Eu]
IUPAC Name europium
Molecular Weight (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Europium foil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P422-Conservare sotto .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..