Learn More
Europium(II) bromide, 99.99% (metals basis)
Descrizione
Europium(II) bromide is used in water treatment, chemical analysis and in certain crystal growth applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Europium(II) bromide |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% (Metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 311.77 |
Sicurezza e movimentazione
- Europium(II) bromide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Europium bromide