Learn More
Europium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis), -10 mesh
Codice prodotto. 10296490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10296490 25 g Glass bottle 25g
10616232 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10296490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199600250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13759-92-7
Formula molecolare Cl3Eu·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 366.4
Numero MDL MFCD00149701
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 850.0°C
Nota nome 99.9%
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.89
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Densità 4.8900g/mL
Formula lineare EuCl3·6H2O
Indice di Merck 10, 3854
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 366.4
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce