Learn More
Europium(III) chloride hexahydrate, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10786233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10786233 1 g Glass bottle 1g
10625082 5 g Glass bottle 5g
10529633 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10786233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193010010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13759-92-7
Formula molecolare Cl3Eu·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 366.4
Numero MDL MFCD00149701
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 850.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 1 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.89
Intervallo percentuale saggio 39.0 to 42.5% (Eu) (Complexometry)
Densità 4.8900g/mL
Formula lineare EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Indice di Merck 10, 3854
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 366.4
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce