Learn More
Europium(III) nitrate hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10733391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733391 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10733391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196680050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10031-53-5 | EuN3O9·6H2O | 446.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) nitrate hexahydrate
Nota nome 99.9%
CAS 10031-53-5
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula molecolare EuN3O9·6H2O
Formula lineare Eu(NO3)3·6H2O
Numero MDL MFCD00149700
Sinonimo europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
InChI Key JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
IUPAC Name europium(3+);trinitrate;hexahydrate
Molecular Weight (g/mol) 446.07
PubChem CID 202256
Peso formulazione 446.07
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.