Learn More
Europium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11371029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371029 5 g 5g
11361029 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11371029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011296.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 100587-95-9 | EuN3O9 | 337.98 g/mol
Europium(III) nitrate hydrate is widely used as dopant and used in the preparation of europium-doped hafnium and europium doped gadolinium oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100587-95-9
Formula molecolare EuN3O9
Molecular Weight (g/mol) 337.98
Numero MDL MFCD00149700
InChI Key GAGGCOKRLXYWIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo europium iii nitrate hydrate, acmc-1c6y6, eu.3no3.h2o, europium trinitrate monohydrate, europium 3+ hydrate trinitrate, europium 3+ ion hydrate trinitrate, nitric acid,europium 3+ salt, hydrate 9ci
PubChem CID 57346089
SMILES [Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Europium(III) nitrate hydrate
Punto di fusione 85°C
Colore Colorless to Pink
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,3904
Informazioni di solubilità Highly soluble in water.
IUPAC Name europium(3+);trinitrate;hydrate
Peso formulazione 337.97 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.