Learn More
Europium(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10056333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10056333 25 g Glass bottle 25g
10513371 1 g Glass bottle 1g
10635082 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10056333 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193020250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-96-9
Formula molecolare Eu2O3
Molecular Weight (g/mol) 351.93
Numero MDL MFCD00010997
InChI Key AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) oxide
Colore White to Pink
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare Eu2O3
Indice di Merck 10, 3854
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name europium(3+);oxygen(2-)
Peso formulazione 351.91
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 7.42
Densità 7.4200g/mL