Learn More
Europium rod, 9.52 mm (0.375in) dia, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11465300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
10mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465300 10 mm 10mm
11455300 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465300 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044545.HF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-53-1 | Eu | 151.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged in mineral oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-53-1
Formula molecolare Eu
Molecular Weight (g/mol) 151.96
Numero MDL MFCD00010992
InChI Key OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC Name europium
SMILES [Eu]
Specifica
Materiale o nome chimico Europium rod
Colore Gray-Silver
Nota nome ≈9.52 mm (0.375 in.) dia.
Quantità 10 mm
Odore Odorless
Peso ≈0.37g/mm
Forma Cast Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3208
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Europium rod
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Europium