Learn More
Europium solution for ICP 10g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Eu |
| Concentrazione | 10±0.02 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Eu |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 100 mL |