Learn More
Europium Standard: Eu @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Europium Standard: Eu @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Europium |
| CAS | 7440-53-1 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Europium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Eu |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Eu |
| InChI Formula | InChI=1S/Eu |
| Vedi altri risultati |