Learn More
Europium Standard: Eu @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Codice prodotto. 30310943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30310943 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30310943 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTEUN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Europium
CAS 7440-53-1
Nomi componenti o analita Europium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Eu
Concentrazione 10000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinonimo Eu
InChI Formula InChI=1 S/Eu
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [Eu]
Elemento Eu
IUPAC Name europium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 151.964
Quantità 100 mL
Peso formulazione 152.921