Learn More
Europium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15235926 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15235926 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15235926 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLEU21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Europium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7440-53-1
Formula molecolare Eu
Numero MDL MFCD00010992
InChI Key OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Eu]
IUPAC Name europium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:32999
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L