Learn More
Eurycomanone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461748
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16461748 5 mg 5mg
16452599 1 mg 1mg
16449308 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16461748 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN5012
MedChemExpress Eurycomanone could increases spermatogenesis by inhibiting the activity of phosphodiesterase and aromatase in steroidogenesis.
Eurycomanone could increases spermatogenesis by inhibiting the activity of phosphodiesterase and aromatase in steroidogenesis.
Specifica
Materiale o nome chimico Eurycomanone
CAS 84633-29-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24O9
Quantità 5 mg
Sinonimo Pasakbumin A
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (40.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1([C@H]2O)[C@@]34[C@@]([C@](OC4)(O)[C@H](O)C1=C)([H])[C@]([C@@](C(C)=CC5=O)([H])C[C@@]3([H])OC2=O)([C@@H]5O)C
Molecular Weight (g/mol) 408.4
Peso formulazione 408.4
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only