Learn More
Thermo Scientific™ Eutech Handheld Meters Calibration Solution, 1413μS/cm KCl
Codice prodotto. 15284878
Codice prodotto. 15284878 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X211207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85€
    9.04€ / 500mL
    Risparmia 8.81€
    49% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È consigliabile calibrare periodicamente i misuratori con standard accurati
  • µ 
  • Solutions packed in 480mL durable plastic bottles
  • Prodotto pratico e conveniente per l'impiego in laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sali inorganici
Nota nome Nil
Imballaggio 1 case
CAS 7447-40-7
Gravità specifica 1
Forma fisica Liquido
Formula molecolare Complesso
Concentrazione Soluzione per calibrazione 1413 μS/cm
Colore Incolore
pH 7
Punti di ebollizione 102.4 °C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori portatili Eutech
Tipo di soluzione Calibrazione
Tipo Calibration Solution
Quantità 450 ml