Learn More
Thermo Scientific™ Eutech Handheld Meters Calibration Solution, 84μ S / cm KCl
Codice prodotto. 15264878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
480 mL
Dimensione della confezione:
480mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15264878 480 mL 480mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15264878 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X211241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.35€
    17.30€ / 480mL
    Risparmia 1.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
  • 84μS/cm KCl calibration solution
  • Solutions packed in 480mL durable plastic bottles
  • Economical and convenient for laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Odore Odorless
Densità 1.0 g/cm³ at 25°C
Forma fisica Liquid
pH ∼7
Punti di ebollizione ∼100°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eutech Handheld Meters
Tipo di soluzione Calibration Solution
Tipo Calibration Solution
Industry Type Laboratory Use
Quantità 480 mL