Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Automatic Temperature Compensation (ATC) Probe ECPHWPTEM03J
Codice prodotto. 12971688
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
12971688 3 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12971688 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X021820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    118.00€ / pezzi 1
    Risparmia 9.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications.
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications. Eutech™ Automatic Temperature Compensation (ATC) Probe ECPHWPTEM03J is used with the ph 600 series meters.
Features:
  • 3 meter cable length
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ATC Probe
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eutech pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 meters
Tipo Probe/Electrode
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3 m