Learn More
Thermo Scientific™ Conduttimetro Eutech™ CON 150
Codice prodotto. 15377053
Cambia vista
Click to view available options
Measurement Modes:
Conductivity, TDS with Temperature
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Measurement Modes Dimensione della confezione
15377053 Conductivity, TDS with Temperature Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15377053 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X651612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    555.00€ / pezzi 1
    Risparmia 45.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Misurazioni di conducibilità rapide ed accurate sul campo, nei laboratori e nelle scuole.
Eutech™ CON 150 è un conduttimetro impermeabile con protezione di grado IP67. Visualizzazione delle misurazioni di conducibilità o TDS unitamente alla temperatura, nonché dell'efficienza della cella sul grande schermo LCD a tre righe.
Caratteristiche:
  • Funzioni di memoria integrate – per memorizzare fino a 150 misurazioni oltre alla temperatura
  • Coefficiente di temperatura regolabile – impostato su 0.0% per soddisfare i metodi USP per le misurazioni non compensate
  • Alimentazione con batterie AA o con adattatore CA opzionale
  • Calibrazione mediante riconoscimento automatico o manuale degli standard; per un singolo punto su tutti gli intervalli o per più punti (un punto di calibrazione per ciascun intervallo di conducibilità)
  • Allarme di richiesta calibrazione – promemoria visibile che indica quando ricalibrare il misuratore
  • Accetta sonde con costante di cella di 0.1, 1.0 o 10
  • Fattore di conversione regolabile da conducibilità a TDS – da 0.4 a 1.0
  • Compensazione di temperatura (ATC) manuale o automatica – per la massima precisione in tutte le situazioni
  • Possibilità di selezionare ºF/ºC – per scegliere l'unità più indicata per la propria applicazione
  • Indicatore di pronto all'uso, funzione di blocco della misurazione manuale o automatica e funzione di spegnimento automatico opzionale
  • Comprende una cella di conducibilità facile da pulire
  • Supporto incorporato – per facilità di impiego sul banco o per tempi prolungati
  • Opzione supporto a parete – ideale per risparmiare spazio sul banco da lavoro
  • Grip-Clip™ innovativa – per assicurare la sonda, in modo semplice e rapido, al becher o al contenitore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Kit misuratore CON 150: misuratore, cella di conducibilità (K = 1.0), Grip-Clip™, due batterie AA, custodia rigida per il trasporto, soluzione per calibrazione
Precisione (conduttività) ±1% fondo scala
Measurement Modes Conductivity, TDS with Temperature
Sonde compatibili Sonde con costante di cella di 0.1, 1.0 o 10
Calibrazione TDS: manuale, 1 punto/intervallo; temperatura: scarto impostato con incrementi di 0.1, ±10 &o
Punti di calibrazione (conduttività) Automatico/manuale; 1 punto/intervallo
Intervallo (conduttività) Da 0 a 200 mS
Risoluzione (conduttività) Da 0.01 μS a 0.1 mS
Compensazione della temperatura Automatica o manuale da -10 a 110 ºC
Intervallo (TDS) Da 0 a 200 ppt (fattore TDS 1.0)
Risoluzione (TDS) Da 0.01 ppm a 0.1 ppt
Precisione (TDS) ±1% fondo scala
Temperature Range (Metric) Da -10.0 a 110.0 ºC (da 14.0 a 230.0 ºF)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 14.0 a 230.0 ºF
Risoluzione (temperatura) °°
Precisione (Temperatura) ±0,5 °C (±0,9 °F)
Tipo di display Schermo LCD personalizzato a tre righe
Memoria Memorizzazione di un massimo di 150 serie di dati
Punti dati 150
Protezione IP IP67
Adattatore CA Adattatore CA (opzionale)
Dimensioni (L x P x A) Misuratore: 7 7/8 in. x 3 1/8 in. x 2 1/4 in. (20 x 8.3 x 5.7 cm), confezionato: 9 1/8 in. x 9 1/8 in. x 2 3/4 in. (23 x 23 x 7 cm)
Peso (sistema metrico) Misuratore: 0.5 kg, confezionato: 0.7 kg
Peso (sistema imperiale) Misuratore: 1 libbra, confezionato: 1.4 libbre
Tipo di batteria Batterie AA
Autonomia della batteria Due batterie AA (incluse), >500 ore di uso continuo;