Learn More
Eutech™ Conductivity Calibration Sachets
Codice prodotto. 11543775
Cambia vista
Click to view available options
Conducibilità:
10 μS/cm
1413 μS/cm
447 μS/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conducibilità Dimensione della confezione
11543775 1413 μS/cm Pezzo
12933437 10 μS/cm Pezzo
11553775 447 μS/cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11543775 Fornitore Thermo Scientific Eutech N. del fornitore 01X219901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.65€
    90.40€ / pezzi 1
    Risparmia 5.25€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Get quick, accurate, and convenient conductivity measurements with NIST_traceable Eutech™ Conductivity Calibration Sachets. Simply insert electrode into sachet pack, calibrate, rinse and discard sachet – no separate container needed.
Features:
  • Conductivity Standards Sachet -20 ml
  • NIST Traceable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico KCl Conductivity Sachets
Conducibilità 1413 μS/cm
Tipo di soluzione Calibration Solution
Tipo Conductivity Standard
Industry Type Field, School, Laboratory Use
Quantità 20 x 20 mL