Learn More
Eutech™ Conductivity Calibration Sachets
Codice prodotto. 12933437
Cambia vista
Click to view available options
Conducibilità:
10 μS/cm
1413 μS/cm
447 μS/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conducibilità Dimensione della confezione
12933437 10 μS/cm Pezzo
11553775 447 μS/cm Pezzo
11543775 1413 μS/cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12933437 Fornitore Thermo Scientific Eutech N. del fornitore 01X219905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    104.00€ / pezzi 1
    Risparmia 4.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Get quick, accurate, and convenient conductivity measurements with NIST_traceable Eutech™ Conductivity Calibration Sachets. Simply insert electrode into sachet pack, calibrate, rinse and discard sachet – no separate container needed.
Features:
  • Conductivity Standards Sachet -20 ml
  • NIST Traceable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico KCl Conductivity Sachets
Conducibilità 10 μS/cm
Tipo di soluzione Calibration Solution
Tipo Conductivity Standard
Quantità 20 x 20 mL