Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Conductivity/Resistivity ECCS10-0-01S Process Electrode
Codice prodotto. 16290491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
-5°C to +50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
16290491 -5°C to +50°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16290491 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 93X219018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    543.00€ / pezzi 1
    Risparmia 12.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Eutech™ Conductivity Electrodes are used in conductivity meters in various applications. Eutech™ Conductivity/Resistivity ECCS10-0-01S Process Electrode is used for general conductivity measurements, low conductivity measurements, conductivity measurements with ATC, and conductivity measurements of pure water.
More Specifications
  • Pressure Rating at 25 ºC: 3.4 bar (50 psi)
  • Thread: ½” NPT
  • Cable: Integrated 7.5 m (24.6 ft) 6-wire double-shielded, tinned ends
  • Weight: 680 g
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Costante di cella K = 0.01, 2-cell
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Alpha 2000 Series Conductivty Meter
    Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +50°C
    Tipo Conductivity Electrode
    Descrizione Conductivity/Resistivity electrode with Pt100, cell constant K=0.01, stainless steel with 25 ft tinned open-ended cable
    Diametro (sistema metrico) corpo 12.8 mm
    Lunghezza (sistema imperiale) cavo 24.6 ft.
    Lunghezza (sistema metrico) 168 mm
    Lunghezza (sistema metrico) cavo 7.5 m
    Materiale Stainless Steel (316), Nylon Plastic Fitting
    Intervalli di misurazione 0.055 to 20 μS/cm
    Sensore di temperatura Pt100, 3-wire